Merck
405051
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Adamantandiyl)diphenol
98%
Synonym(e):
1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)adamantane, 4,4′-(1,3-Adamantanediyl)bisphenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
200-202 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@@H](C2)CC(C4)(C3)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C22H24O2/c23-19-5-1-17(2-6-19)21-10-15-9-16(11-21)13-22(12-15,14-21)18-3-7-20(24)8-4-18/h1-8,15-16,23-24H,9-14H2/t15-,16+,21+,22-
InChIKey
DNLWYVQYADCTEU-WGKKAQPQSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)