Merck
541710
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluorpropan
97%
Größe auswählen
5 G
73,20 €
73,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
73,20 €
About This Item
Lineare Formel:
(F3C)2C(C6H3(NH2)OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
73,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
245-248 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cc(ccc1O)C(c2ccc(O)c(N)c2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,7-1-3-11(24)9(22)5-7)8-2-4-12(25)10(23)6-8/h1-6,24-25H,22-23H2
InChIKey
MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, also referred to as 4,4′-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2,2-propanediyl)bis(2-aminophenol), is an aromatic diamine.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yang-Yen Yu et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-10)
High-transparency soluble polyimide with COOH and fluorine functional groups and TiO2-SiO2 composite inorganic nanoparticles with high dielectric constants were synthesized in this study. The polyimide and inorganic composite nanoparticles were further applied in the preparation of organic-inorganic hybrid high dielectric