Merck
401811
Sigma-Aldrich
Natrium-pentamethylcyclopentadienylid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
(Pentamethylcyclopentadienyl)sodium, Sodium pentamethylcyclopentadiene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.905 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC1=C(C)C(C)([Na])C(C)=C1C
InChI
1S/C10H15.Na/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
InChIKey
NWRNNTRBUPLTKV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)