Merck
462306
Sigma-Aldrich
Lithiumpentamethylcyclopentadienid
Synonym(e):
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
Größe auswählen
1 G
88,50 €
88,50 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
88,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
88,50 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
>230 °C (lit.)
SMILES String
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
InChIKey
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Catalytic base in palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)