Merck
378542
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II)
97%
Synonym(e):
Bis-(pentamethylcyclopentadienyl)-eisen
About This Item
Lineare Formel:
Fe(C5(CH3)5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Fe].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Fe/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChIKey
OZHNSXNGSKKWMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)(Me10FeCp2, DecMFc) was used as an electron donor to functionalize high purity graphene with metallic palladium via a redox reaction.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Functionalization of graphene at the organic/water interface.
Toth PS, et al.
Chemical Science, 6.2, 1316-1323 (2015)
Artikel
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.