The solubility of product number 374318 has not been validated; however, it is expected to be soluble in chloroform, ethanol, methanol, and ethyl acetate. It is unlikely to be soluble in water, though there may be slight solubility at very low concentrations.
Wichtige Dokumente
374318
L-Äpfelsäure-dimethylester
98%
Synonym(e):
Dimethyl-(S)-2-hydroxysuccinat, Dimethyl-L-malat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −6.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
Dichte
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
YSEKNCXYRGKTBJ-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F
Flammpunkt (°C)
55 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the recommended procedure for diluting Dimethyl (S)-(-)-malate with the catalog number 374318 (CAS 617-55-0)? If it is possible to dilute it in water, how should the required amount be calculated?
1 Antwort-
Hilfreich?