Merck
427160
Sigma-Aldrich
Poly(vinylidenfluorid-co-hexafluorpropylen)
average Mw ~400,000, average Mn ~130,000, pellets
Synonym(e):
PVDF-HFP
About This Item
Lineare Formel:
(-CH2CF2-)x[-CF2CF(CF3)-]y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
pellets
Schmelzindex
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
Mol-Gew.
average Mn ~130,000
average Mw ~400,000
Stoßfestigkeit
12-20 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
Dielektrizitätskonstante
9.4-10.6, 100 Hz (ASTM D 150)
Härte
65-70 (Shore D, ASTM D 2240)
Brechungsindex
n20/D 1.41
Viskosität
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1; typical)(lit.)
Übergangstemp.
brittleness temperature -62 °C (ASTM 2800)
Tm 140-145 °C (ASTM D 3418)
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Poly(vinylidenfluorid-co-hexafluoropropylen) (PVDF-HFP) ist ein hydrophobes kristallines Copolymer mit ausgezeichneten Eigenschaften wie guter thermischer Stabilität, hoher Polarität, ionischer Leitfähigkeit und guter Lösungsmittelbeständigkeit.
Anwendung
Aufgrund seiner hohen Polarität, Benetzbarkeit durch organische Lösungsmittel und relativ hohen ionischen Leitfähigkeit wird PVDF-HFP verbreitet als Polymermatrix zum Herstellen von Gelpolymerelektrolyten für Energiespeicheranwendungen eingesetzt. Es kann zum Beispiel zum Verbessern der Leistung von flexiblen Festkörpersuperkondensatoren eingesetzt werden.
Es kann zum Herstellen von superhydrophoben Polymernanoverbundmaterialien eingesetzt werden. PVDF-HFP-SiO2-Verbundmaterial kann zum Beispiel zum Verbessern des Thermochromismus in regioregulärem Poly(3-hexylthiophen), P3HT, eingesetzt werden.
Es kann auch zum Herstellen von bleifreien piezoelektrischen flexiblen Polymerverbundmaterialien für Nanogeneratoren eingesetzt werden. PVDF-HFP kann gegenüber anderen Polymermatrizen bevorzugt werden, da es eine bessere Löslichkeit, ein größeres freies Volumen und eine höhere mechanische Festigkeit aufweist.
Draht- und Kabelbeschichtungen, flexible und korrosionsresistente Schläuche und Einsätze für Rohre und Tanks.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ausgezeichnete thermische Stabilität, chemikalienresistent und abriebbeständig, gegen UV-bedingten Abbau unempfindlich und selbstverlöschend; behält seine Eigenschaften auch bei Alterung bei. Optimierte Flexibilität bei Temperaturen unter null, resistent gegen Spannungsrisse und Bruchdehnung im Vergleich zu Poly(vinylidenfluorid).
Physikalische Form
Kristallines, thermoplastisches Copolymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Faheem Ershad et al.
Nature communications, 11(1), 3823-3823 (2020-08-01)
An accurate extraction of physiological and physical signals from human skin is crucial for health monitoring, disease prevention, and treatment. Recent advances in wearable bioelectronics directly embedded to the epidermal surface are a promising solution for future epidermal sensing. However, the
Artikel
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.