Merck
332615
Sigma-Aldrich
Methyl-β-Cyclodextrin
average Mn 1310
Synonym(e):
MβCD, MEBCD, Methyl-β-CD
Größe auswählen
5 G
63,90 €
25 G
183,00 €
63,90 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
63,90 €
25 G
183,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.22
63,90 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]25/D +159°, c = 1 in H2O
Mol-Gew.
average Mn 1310
Kennzeichnungsgrad
1.6-2.0 mol CH3 per unit anhydroglucose
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
SMILES String
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChIKey
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl-β-Cyclodextrin (MβCD) ist eine makrozyklische Verbindung, die Einschlusskomplexe mit einer Reihe von Gastmolekülen bilden kann. Es weist eine bessere Löslichkeit in wässrigen Lösungen sowie eine höhere Solubilisierungs- und Komplexbildungsfähigkeit auf als das parentale β-Cyclodextrin. MβCD kann zur Verbesserung der Enzymaktivität und Enantioselektivität von Subtilisin-Enzym in organischen Lösungsmitteln verwendet werden.[1][2]
Anwendung
Methyl-β-Cyclodextrin ist eine Substanz, die Cholesterin entfernt[3] und die vor allem zu Zerstörung von Lipidflößen eingesetzt wird.[4] Sie kann aufgrund ihrer hohen Löslichkeit und Affinität zu Detergenzien, die allgemein in der Membranproteinchemie verwendet werden, auch zur Entfernung von Detergenzien aus einem ternären Protein-Lipid-Detergens-Gemisch eingesetzt werden, um 2D-Membranproteinkristalle zu bilden.[4]
Methyl-β-Cyclodextrin kann eingesetzt werden als:
  • Pufferzusatz für die effektive Trennung von Aminophospholipiden durch modifizierte mizellare elektrokinetische Chromatographie (MEKC) in Verbindung mit Laser-induzierter Fluoreszenzdetektion.[5]
  • Zusatz für die mobile Phase zur Analyse von R,S-Naproxen-Gemischen in kommerziellen Tablettenformulierungen durch konventionelle und Nanoflüssigkeitschromatographie (Nano-LC).[6]
  • Analytischer Standard zur Bestimmung des Analyten in biologischen Proben durch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC).[7]
  • Chiraler Selektor für die Auflösung von Repaglinid-Enantiomeren in pharmazeutischen Formulierungen durch Kapillarelektrophorese.[8]
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
368.6 °F
Flammpunkt (°C)
187 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tea polyphenol epigallocatechin?3?gallate associates with plasma membrane lipid rafts: Lipid rafts mediate anti?allergic action of the catechin.
Tachibana H, et al.
Biofactors, 21(1?4), 383-385 (2004)
P Y Grosse et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 694(1), 219-226 (1997-06-20)
This paper describes a high-performance liquid chromatographic method with fluorescence detection for the analysis of methyl-beta-cyclodextrin (MEBCD) in plasma and cell lysate, after in situ complexation with 1-naphthol. The size-exclusion HPLC column packed with TSK 3000 SW gel, was equilibrated
Controlled 2D crystallization of membrane proteins using methyl-?-cyclodextrin.
Signorell GA, et al.
Journal of Structural Biology, 157(2), 321-328 (2007)
Improved enzyme activity and enantioselectivity in organic solvents by methyl-?-cyclodextrin.
Griebenow K
Journal of the American Chemical Society, 121(36), 8157-8163 (1999)
Andreza Ribeiro et al.
AAPS PharmSciTech, 9(4), 1102-1109 (2008-11-01)
The aim of this study is to confirm the formation of inclusion complexes between miconazole (MCZ) and two derivatives of beta-cyclodextrin, methyl-beta-cyclodextrin (MbetaCD) and 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (HPbetaCD) in aqueous solution by phase solubility studies. Inclusion complexes with MbetaCD in the solid
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?