Merck
318485
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoesäure Hemihydrat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H2(OH)2CO2H · 1/2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.15
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
268-270 °C (lit.)
SMILES String
O.Cc1c(O)cc(cc1O)C(O)=O.Cc2c(O)cc(cc2O)C(O)=O
InChI
1S/2C8H8O4.H2O/c2*1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10;/h2*2-3,9-10H,1H3,(H,11,12);1H2
InChIKey
IXNJGQHDWCJSSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)