Wichtige Dokumente
8.20933
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxytoluene
for synthesis
Synonym(e):
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol, Orcinol
Größe auswählen
2 G
25,20 €
5 G
31,90 €
25 G
98,80 €
100 G
263,00 €
25,20 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
25,20 €
5 G
31,90 €
25 G
98,80 €
100 G
263,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
207-984-2
NACRES:
NA.22
25,20 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147 °C/7 hPa
mp (Schmelzpunkt)
109 °C
Übergangstemp.
flash point 159 °C
Löslichkeit
80 g/L
SMILES String
Oc1cc(cc(c1)C)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Wasser (K. F.): ≤ 4.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3