Merck
716405
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-Jodbenzoesäure
≥95%
Synonym(e):
4-Iodsalicylsäure
Größe auswählen
5 G
85,40 €
85,40 €
Listenpreis122,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
85,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5IO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
85,40 €
Listenpreis122,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
229-234 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
iodo
SMILES String
OC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
UQOZVZTUJNRMBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Goudonnet et al.
Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales, 176(5), 707-715 (1982-01-01)
In the series of salicylic acids derivatives investigated 3,5-DIS has a large inductive effect of enzymes with respect to the metabolism of xenobiotics: rise in the rate of Cyt. P 450; increase of ethoxycoumarin deethylase, bilirubin glucuronosyl transferase and benzphetamine-N-demethylase