D109606
2,6-Dihydroxybenzoesäure
98%
Synonym(e):
γ-Resorcylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChIKey
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable