Merck
317365
Sigma-Aldrich
Tetramethylammoniumtriacetoxyborhydrid
95%
Synonym(e):
triacetoxyboranuide
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4N(CH3CO2)3BH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.10
Beilstein:
8238791
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
93-98 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1
InChIKey
LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Selective reducing agent.[1][2][3]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 44, 7239-7243 (2003)
Chemtracts, 5, 188-192 (1992)
Ning Shangguan et al.
Organic letters, 9(6), 1093-1096 (2007-02-27)
A formal synthesis of psymberin (irciniastatin A) is presented. Notable features of the synthesis include the chemo-, regio-, and stereoselective oxidation of a 1,3-disubstituted allene, a configuration-dependent spirodiepoxide opening, the efficient syntheses of functionalized trans-2,6-disubstituted pyrans, and the union of