911208
1-Hydrosilatrane
≥95%
Synonym(e):
Hydrosilatrane, Silatrane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
249-256 °C
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C6H12NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h1-6H2
InChIKey
XBRVPWBNRAPVCC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
As a versatile hydride reagent, 1-hydrosilatrane can be used in reduction reactions to synthesize alcohols, amines, their chiral counterparts, and esters from aldehydes/ketones.