Wichtige Dokumente
306738
1,2-Benzoldimethanthiol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
160 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiol
SMILES String
SCc1ccccc1CS
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChIKey
NNJWFWSBENPGEY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)