Merck
303305
Sigma-Aldrich
Bromdimethylboran
Synonym(e):
Dimethylborbromid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2BBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.78
Beilstein:
1730828
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
10.4 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
31-32 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−129 °C (lit.)
Dichte
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CB(C)Br
InChI
1S/C2H6BBr/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
ABQPEYRVNHDPIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 28, 2225-2225 (1987)
Synlett, 171-171 (1991)
Tetrahedron, 48, 5831-5831 (1992)
D R Kodali
Journal of lipid research, 28(4), 464-469 (1987-04-01)
Optically active 1- or 3-acyl-sn-glycerols were synthesized from 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols, respectively. The 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols were condensed with appropriate long saturated or unsaturated fatty acids and the resulting acyl isopropylidene compounds were treated with dimethylboronbromide at - 50 degrees