Merck
95517
Sigma-Aldrich
4-Brom-1-butanol
technical, ≥85% (as solvent-free, GC)
Synonym(e):
Tetramethylenbromhydrin
Größe auswählen
2.5 G
108,00 €
108,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
108,00 €
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.02
Beilstein:
1839430
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
108,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Assay
≥85% (as solvent-free, GC)
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChIKey
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
enthält variierende Mengen von Tetrahydrofuran als Lösungsmittel
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xiang Xie et al.
Scientific reports, 7(1), 15735-15735 (2017-11-18)
The influence of the linking group between the phosphoryl and bridging moieties in phosphoryl-containing task-specific ionic liquids (TSILs) on the extraction of uranyl ions was experimentally and theoretically investigated. A novel phosphoramidate-based TSIL with an amine group as the linking