Merck
296368
Sigma-Aldrich
1,2-O-Isopropyliden-α-D-xylofuranose
99%
Synonym(e):
1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylofuranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.19
Beilstein:
81520
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D −19.2°, c = 1 in H2O
bp
112-114 °C/0.06 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChIKey
JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arie Gruzman et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(24), 8096-8108 (2008-12-04)
Type 2 diabetes mellitus has reached epidemic proportions; therefore, the search for novel antihyperglycemic drugs is intense. We have discovered that D-xylose increases the rate of glucose transport in a non-insulin-dependent manner in rat and human myotubes in vitro. Due