Wichtige Dokumente
294675
trans-2,cis-6-Nonadienal
95%
Synonym(e):
Veilchenblätter-Aldehyd
Größe auswählen
22,12 €
Listenpreis31,60 €Sparen Sie 30%Versandbereit am23. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
22,12 €
Listenpreis31,60 €Sparen Sie 30%Versandbereit am23. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
InChIKey
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
181.4 °F
Flammpunkt (°C)
83 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?