Wichtige Dokumente
291242
Kaliumoleat
40 wt. % paste in H2O
Synonym(e):
Ölsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
40 wt. % paste in H2O
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChIKey
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?