60420
Kaliumoleat
technical, ≥87% (fatty acid)
Synonym(e):
Ölsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥87% (fatty acid)
Verunreinigungen
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
SMILES String
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChIKey
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup