Merck
323586
Sigma-Aldrich
Dioctylsulfosuccinat Natriumsalz
≥97%
Synonym(e):
AOT, Bis-(2-ethylhexyl)-sulfosuccinat Natriumsalz, DOSS, Docusatnatrium
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH2CH(SO3Na)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
173-179 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChIKey
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Dioctylsulfosuccinat-Natriumsalz (DOSS) kann für folgende Anwendungen als anionisches Tensid verwendet werden:
  • Herstellung einer Mikroemulsion mit dem Natriumsalz der 3-Cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propansulfonsäure (CAPSO) für den Nachweis von natürlichen und synthetischen Östrogenen mittels Elektrophorese
  • Zur Herstellung von inversen Mizellen
  • Zur Verstärkung der elektrischen Leitfähigkeit und Zellanhaftung in Polycaprolactonfumarat- und Polypyrrol(PCLF–PPy)-Verbundmaterialien.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kagaku Kogyo, 55, 263-267 (2004)
Cutinase-AOT interactions in reverse micelles: the effect of 1-hexanol
Melo EP, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 124(1), 37-47 (2003)
The development of electrically conductive polycaprolactone fumarate-polypyrrole composite materials for nerve regeneration
Runge MB, et al.
Biomaterials, 31(23), 5916-5926 (2010)
Tohru Saitoh et al.
Journal of chromatography. A, 1040(2), 185-191 (2004-07-03)
A novel admicelle composing of a dialkylated anionic surfactant, di-2-ethylhexyl sodium sulfosuccinate (Aerosol-OT, AOT) and gamma-alumina was prepared by mixing them in acidic aqueous solution. The amount of the maximum sorption of AOT on 1 g of alumina at pH
Valeria Tripodi et al.
Electrophoresis, 27(22), 4431-4438 (2006-11-23)
A novel microemulsion based on sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT) was developed for the simultaneous determination of natural and synthetic estrogens by microemulsion EKC (MEEKC). The microemulsion system consisted of 1.4% w/w AOT, 1.0% w/w octane, 7.0% w/w 1-butanol and 90.6%