Merck
289078
Sigma-Aldrich
Gold′s Reagenz
95%
Synonym(e):
(Dimethylaminomethylen-aminomethylen)-dimethylammonium-chlorid, [3-(Dimethylamino)-2-azaprop-2-en-1-yliden]-imethylammonium-chlorid
Größe auswählen
25 G
64,50 €
64,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
64,50 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH=NCH=N(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
64,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[Cl-].CN(C)\C=N\C=[N+](\C)C
InChI
1S/C6H14N3.ClH/c1-8(2)5-7-6-9(3)4;/h5-6H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
DEIBXAPEZDJDRC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Gold′s Reagent was used in the synthesis of 4-hydroxyquinazoline by reacting with ortho aminobenzoic acids[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gupton JT, et al.
Synthetic Communications, 14(11), 1013-1025 (1984)