289116
Tetrachlorkohlenstoff
anhydrous, ≥99.5%
Synonym(e):
Tetrachlormethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.32 (vs air)
Dampfdruck
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Verunreinigungen
<0.002% water
<0.005% water (100 mL)
Brechungsindex
n20/D 1.460 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Dichte
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
InChIKey
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?