Merck
285625
Sigma-Aldrich
Dimethyladipimidat -dihydrochlorid
97%
Größe auswählen
5 G
92,90 €
92,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
92,90 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
92,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Investigation of the organization of rhodopsin in the sheep photoreceptor membrane by using cross-linking reagents.
BioChemistry: An Indian Journal, 177, 215-223 (1979)