Merck
285056
Sigma-Aldrich
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
97%
Synonym(e):
3-Amino-4-fluorbenzotrifluorid, α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluidin
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
Dichte
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)