Merck
M54503
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)anilin
97%
Synonym(e):
4-(Methylmercapto)-anilin, 4-Amino-thioanisol
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.22
Beilstein:
774506
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.639 (lit.)
bp
272-273 °C (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CSc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChIKey
YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter