Merck
256749
Sigma-Aldrich
Diethylaluminiumethoxid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2AlOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Das Produkt 256749 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Dampfdruck
5 mmHg ( 94 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: aluminum
bp
108-109 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2.5-4.5 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Al](CC)CC
InChI
1S/C2H5O.2C2H5.Al/c1-2-3;2*1-2;/h2H2,1H3;2*1H2,2H3;/q-1;;;+1
InChIKey
GCPCLEKQVMKXJM-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Packaged in Sure/Pac carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)