Merck
Z104388
PTFE-Dichtungsband
W 1/2 in.
Synonym(e):
Thread Sealing PTFE Tape
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.35
Materialien
TFE
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 3 rolls
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Breite
1/2 in.
Walzengröße
520 in. (13.2 m)
Dicke × Breite × L
3 mil × 1/2 in. × 520 in.
Allgemeine Beschreibung
Macht die Benutzung von Gleitmitteln und Vakuumfetten bei Glasschliffen, Exsikkatoren, Glasglocken usw. überflüssig. Dichtet über einen längeren Zeitraum vakuumdicht ab. Auf 1.3 m Rolle
Anwendung
PTFE sealing tape is commonly used to seal connections in
  • Gas cylinder extraction setups
  • Microfluidic device plumbing setups
  • Carrier gas connections for gas chromatography