253170
2,5-Dihydrofuran
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1OCC=C1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
InChIKey
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup