Merck
255955
Sigma-Aldrich
Borphosphat
99.995%
Synonym(e):
B(PO4), Boron orthophosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.995%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
Dichte
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChIKey
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)