Merck
81380
Sigma-Aldrich
Polypropylenglycol
P 2,000
Synonym(e):
PPG
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
Mn 1513
Brechungsindex
n20/D 1.451
Viskosität
~450 mPa.s(20 °C)
Löslichkeit
water: miscible (completely)
Dichte
1.00 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polypropylenglycol ist ein Additionspolymer aus Propylenglycol und Wasser. Es wird dargestellt durch die Formel HO(C3H6O)nC3H6OH, wobei „n“ der durchschnittlichen Anzahl von Oxypropylengruppen entspricht. Polypropylenglycol ist in Wasser und in bestimmten organischen Lösungsmitteln wie aliphatischen Ketonen und Alkoholen löslich und unlöslich in Ether sowie in den meisten aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Anwendung
Polypropylenglykol (PPG)wird verbreitet als Entschäumer verwendet. Es kann beispielsweise zum Kontrollierender Schaumbildung bei der Herstellung von Bacillus thuringiensis-basierten Biopestiziden ausKlärschlamm verwendet werden.
Es kann für dieHerstellung von Polyurethan(PU)-Elastomeren verwendet werden. Es kann beispielsweise verwendet werden, umPU-Elastomere mit guten Schallabsorptionseigenschaften herzustellen.
PPG-2000 kann als Weichsegment bei der Herstellungvon PU-basierten, selbstheilenden Polymernetzwerken eingesetzt werden. Diese Netzwerke finden im Bereich der Soft-Elektronik Anwendung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Lange und flexible Alkylgruppen förderndie Kettenmobilität, was eine schnelle Selbstheilung ermöglicht.
  • Die Methylgruppen an den Seiten desPolymers verbessern die Emulgierung in Wasser.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
445.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
229.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Celeste R Brennecka et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 100(5), 1298-1309 (2012-04-20)
This study examines the in vitro characteristics of a crosslinking polymer system for cerebral aneurysm embolization. The polymeric material is composed of poly(propylene glycol)diacrylate (PPODA) and pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) (QT), formulated with the liquid contrast agents Conray™ or Omnipaque™ 300. The
Jessalyn Cortese et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(8), 3671-3674 (2012-02-11)
We show here that complementary interactions can suppress mesoscopic order and thus lead to a counterintuitive change in material properties. We present results for telechelic supramolecular polymers based on poly(propylene oxide) (PPO), thymine (Thy), and diaminotriazine (DAT). The self-complementary systems
Zhiyong Zhao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(78), 9753-9755 (2012-08-25)
The designed DNA sequences can make DNA-b-PPO undergo in situ transition between diblock and triblock upon pH changes, consequently, induce a morphology-shifting from spherical micelles to nanofibers. This process is reversible and the assembled structures have been characterized by CD
Claudio Poggio et al.
Journal of endodontics, 38(9), 1239-1243 (2012-08-16)
The objective of this study was to evaluate and compare in vitro the decalcifying capability on root canal dentin of 4 different irrigating solutions. Twenty-five freshly extracted maxillary central incisors were selected. The canals were prepared to obtain a total
Omnidirectional printing of 3D microvascular networks.
Willie Wu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(24), H178-H183 (2011-03-26)