Merck
21885
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-DL-glutaminsäure
≥99.0%
Synonym(e):
3-Amino-1,1,3-propantricarbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH(COOH)CH2CH(COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.14
Beilstein:
2214048
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
UHBYWPGGCSDKFX-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the recommended method for storing stock solutions of item 21885, γ-Carboxy-DL-glutamic acid?
    1 Antwort
    1. The stock solution of γ-Carboxy-DL-glutamic acid can be stored at temperatures below -20℃ for several months.
      Hilfreich?