Wichtige Dokumente
L9133
Leucin-Enkephalin -acetat (Salz) Hydrat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Leucin-Enkephalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C28H37N5O7.C2H4O2.H2O/c1-17(2)12-23(28(39)40)33-27(38)22(14-18-6-4-3-5-7-18)32-25(36)16-30-24(35)15-31-26(37)21(29)13-19-8-10-20(34)11-9-19;1-2(3)4;/h3-11,17,21-23,34H,12-16,29H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,37)(H,32,36)(H,33,38)(H,39,40);1H3,(H,3,4);1H2/t21-,22-,23-;;/m0../s1
InChIKey
QKDIOZBQOQJXFR-XQCXOTTHSA-N
Angaben zum Gen
human ... OPRD1(4985) , OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386) , OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613) , OPRM1(25601)
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)