Merck
208493
Sigma-Aldrich
Aluminiumiodid
technical grade, 95%
Synonym(e):
Aluminium(III)-Iodid, Aluminiumtriiodid
Größe auswählen
25 G
152,00 €
152,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
152,00 €
About This Item
Lineare Formel:
AlI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.70
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
152,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 178 °C)
Assay
95%
Form
chunks
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
191 °C (lit.)
Dichte
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Die Verbindung kann als Additiv für Elektrolyte in Lithium-Ionen-Akkumulatoren eingesetzt werden. [1][2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cheap and environmentally benign electrochemical energy storage and conversion devices based on AlI3 electrolytes.
Xue B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8720-8721 (2006)
Dien Li et al.
Journal of environmental radioactivity, 222, 106372-106372 (2020-08-11)
There are few effective technologies for the sequestration of highly water-soluble pertechnetate (TcO4-) from contaminated water despite the urgency of environmental and public health concerns. In this work, anion exchanged and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) functionalized MIL-101-Cr-NO3 were investigated for perrhenate
Lithium air battery : alternate energy resource for the future.
Zahoor A, et al.
Journal of Electrochemical Science and Technology, 3(1), 14-23 (2012)