Merck
449601
Sigma-Aldrich
Aluminiumbromid
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminum tribromide, Aluminum tribromide (AlBr3 )
Größe auswählen
5 G
113,00 €
113,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
113,00 €
About This Item
Lineare Formel:
AlBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
113,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
Dampfdruck
1 mmHg ( 81.3 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C (lit.)
Dichte
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)