Merck
17346
Sigma-Aldrich
Ethyl-N-Boc-oxamidat
≥97.0%
Größe auswählen
5 G
790,00 €
790,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
790,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
Beilstein:
8201747
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
790,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.449
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amide
ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO5/c1-5-14-7(12)6(11)10-8(13)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,11,13)
InChIKey
DSDQWJVXMDHQLK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent for transforming alcohols into BOC-protected amines by Mitsunobu reaction (PPh3/DEAD); prim and sec alcohols (inversion of configuration) give good yields[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F. Berree et al.
Tetrahedron Letters, 39, 8275-8275 (1998)