Merck
151602
Sigma-Aldrich
6-Chlor-m-anisidin -hydrochlorid
96%
Synonym(e):
2-Chlor-5-methoxy-anilin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(OCH3)NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
207 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChIKey
NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride (2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride) may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)