Merck
143596
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyzimtsäure, überwiegend trans
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc(OC)c(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+
InChIKey
JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,5-Dimethoxycinnamic acid forms 1:1 molecular complex with 3,5-dinitrocinnamic acid[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Crystal Engineering-Where Do We Go from Here?
Sharma CVK.
Crystal Growth & Design, 2(6), 465-474 (2002)