Merck
128708
Sigma-Aldrich
trans-Ferulasäure
99%
Synonym(e):
trans-4-Hydroxy-3-methoxy-zimtsäure
Größe auswählen
5 G
29,40 €
25 G
54,10 €
100 G
147,00 €
29,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
29,40 €
25 G
54,10 €
100 G
147,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
Beilstein:
1570363
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
powder and chunks
Assay:
99%
29,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
powder and chunks
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChIKey
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Anwendung
trans-Ferulasäure wird zur Veresterung von methacryliertem Dextran verwendet[1]. Sie wurde auch zur Untersuchung der Wirkung der oralen Verabreichung von trans-Ferulasäure an c57BL-Mäuse mit ethanolinduzierter Leberschädigung verwendet[2]. Darüber hinaus wird sie zur Synthese neuer biokompatibler Antioxidanspolymere, die trans-Ferulasäure verbinden, eingesetzt[3].
Biochem./physiol. Wirkung
Hydroxyzimtsäure kommt in Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis vor. Antioxidans.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chatchawan Chotimarkorn et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 15(11), 951-958 (2008-04-22)
The effects of the oral administration of trans-ferulic acid and gamma-oryzanol (mixture of steryl ferulates) with ethanol (5.0 g per kg) for 30 days to c57BL mice on ethanol-induced liver injury were investigated. Preventions of ethanol-induced liver injury by trans-ferulic
Roberta Cassano et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 72(1), 232-238 (2008-11-04)
Long-term exposure of the skin to UV light causes degenerative effects, which can be minimized by using antioxidant formulations. The major challenge in this regard is that a significant amount of antioxidant should reach at the site for effective photoprotection.
Helle Harder et al.
European journal of nutrition, 43(4), 230-236 (2004-08-17)
Rye bread contributes an important part of the whole grain intake in the Scandinavian diet. Ferulic acid is the major phenolic compound in rye bran and is an antioxidant in vitro and may, therefore, contribute to cardioprotective effects of whole
Sonia Trombino et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(8), 2411-2420 (2004-04-15)
Although an antioxidant mechanism has been involved in the beneficial effects of ferulic acid in human diseases, there are few reports on the antioxidant properties of this compound in isolated membranes and intact cells. Here, we evaluated the ability of
Nickolas A Anderson et al.
The Plant cell, 27(8), 2195-2209 (2015-08-13)
Modifying lignin composition and structure is a key strategy to increase plant cell wall digestibility for biofuel production. Disruption of the genes encoding both cinnamyl alcohol dehydrogenases (CADs), including CADC and CADD, in Arabidopsis thaliana results in the atypical incorporation
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?