Merck
DomůČištění vzorkůTabulka mísitelnosti rozpouštědel
Tabulka mísitelnosti rozpouštědel
Čtyři příklady kombinací kapalin, u nichž lze pohledem určit, že jsou nemísitelné
Co je to mísitelnost?
Mísitelnost definuje, jak se látky spojují (nebo mísí), aby vytvořily homogenní roztok bez sraženin. Mísitelnost se nejčastěji týká kapalin, ale může se vztahovat i na plynné a pevné fáze.
Výzkum týkající se mísitelnosti často zahrnuje oblast materials science chemie, kde by další strategie předpovídání interakcí látek mohly urychlit objevy. Konkrétní aplikace byly zaznamenány v několika oblastech:
  • polymerní výzkum pro farmaceutické výrobky
  • nová rozpouštědla pro pokročilé materiály, jako jsou organické polovodiče
  • iontové kapaliny používané jako elektrolyty, jako v případě dobíjecích lithium-iontových baterií
Materiály
Loading
Jak určit mísitelnost
Nejčastěji se mísitelnost určuje vizuálně. Pokud dvě látky vytvoří vrstvu, jsou jednoznačně nemísitelné. Mezi přesnější metody stanovení patří chromatografická analýza, například spektroskopie, a také viskozimetrie, osmetrie a kalorimetrie.
Je poměrně snadné vyhledat mísitelnost běžných laboratorních rozpouštědel v tabulkách, jako je ta uvedená níže; nové a nové látky nebo kombinace rozpouštědel však pravděpodobně nebudou uvedeny. V těchto případech lze mísitelnost předpovědět s využitím stejných obecných pravidel pro rozpustnost. Podobné se rozpouští podobně. Sloučeniny s podobnými typy vazeb jsou s větší pravděpodobností rozpustné (a někdy mísitelné).
Jak souvisí mísitelnost kapaliny s vodou s polaritou kapaliny?
Polarita má přímý vliv na rozpustnost (a mísitelnost). Kapaliny mají tendenci mísit se s kapalinami podobné polarity a totéž platí pro nepolární látky. Ve skutečnosti budou přitažlivé nebo odpudivé síly mezi molekulami ve směsi přibližně stejné, přestože byly přidány další typy molekul. Kapalina s podobnou polaritou jako voda by tedy měla být s vodou mísitelná.
Měření polarity
Dipolární moment vazby je mírou polarity chemické vazby. Měří se v hodnotách 0 až 11 deby (D), přičemž 0 znamená žádný dipólový moment a 11 silně polární. U mnoha látek, například u kovalentně vázaných kapalin, je užitečné znát polaritu celé molekuly, nikoli jejích jednotlivých vazeb. Chemici aproximují vektorový součet vazebných dipólových momentů molekuly jako odhad polarity molekuly. Měření dipólového momentu vazby najdete na stránkách jednotlivých rozpouštědel v našem centru rozpouštědel. 
Karta mísitelnosti rozpouštědel
Graf mísitelnosti rozpouštědel
Karta mísitelnosti ke stažení
Naše tabulka mísitelnosti rozpouštědel je k dispozici zdarma ke stažení. Sdílejte ji s přáteli, studenty nebo učiteli. Jen nezapomeňte uvést odkaz na tuto stránku.
Máte zpětnou vazbu na naše studijní a laboratorní pomůcky? Pomocí odkazů výše nás můžete kontaktovat nebo zanechat komentář na některém z našich účtů na sociálních sítích.
Rozpustnost a mísitelnost
Rozpustnost a mísitelnost popisují podobné jevy, ale není to totéž.
Rozpustnost existuje ve spektru. Látky se spolu mohou spojovat špatně nebo velmi dobře a je možné popsat roztoky jako "částečně rozpustné" nebo "převážně rozpustné."
Mísitelnost je však absolutní vlastnost, která se nevyjadřuje ve stupních. Pokud jsou látky mísitelné, nedochází k žádným efektům vrstvení, srážení, částečnému mísení nebo oddělování. Mísitelnost znamená, že se látky zcela mísí.
Jsou-li dvě látky mísitelné, jsou také zcela rozpustné jedna v druhé bez ohledu na pořadí zavedení. Například, tetrahydrofuran (THF) a voda jsou mísitelné.
Mísitelnostní mezera
Mísitelnostní mezera nastává, když mísené látky existují ve více než jedné fázi a v důsledku toho dochází k mísitelnosti. Jinými slovy, látky se nemohou mísit, protože za daných podmínek neexistují ve stejné nebo kompatibilní fázi. Fáze je ovlivněna teplotou a tlakem.