Izotopové značení pro NMR spektroskopii biologických pevných látek
Mei Hong
Department of Chemistry, Iowa State University Ames, Iowa
ISOTEC® Stable Isotopes: Products for Solid State NMR, 2010, 6–11
Izotopové značení hraje nezastupitelnou roli při určování struktury proteinů a dalších biomakromolekul pomocí NMR v pevné fázi. Nejenže zvyšuje citlivost NMR, ale umožňuje také místně specifické zkoumání struktur a mezimolekulárních kontaktů. Tento článek podává přehled různých přístupů izotopového značení, které jsou dnes k dispozici pro biologický výzkum NMR v pevné fázi.
Biosyntetické jednotné 13C, 15N značení
Nejjednodušší a nákladově nejefektivnější metodou biosyntetického značení pro NMR v pevné fázi proteinů je rovnoměrné značení všech atomů uhlíku a dusíku pomocí 13C a 15N. Tímto způsobem může jediný vzorek proteinu v zásadě poskytnout všechna strukturní omezení - dihedrální úhly a vzdálenosti - o proteinu. Značenými prekurzory jsou obvykle jednotně (U) 13C značená glukóza nebo glycerol a 15N značený chlorid amonný nebo síran amonný. Tyto sloučeniny lze snadno začlenit do růstových médií pro expresi proteinů. Jednotné značení 13C, 15N se dočkalo nejširšího uplatnění při vývoji nových vícerozměrných korelačních technik s magickým úhlovým rozdělením (MAS) pro úplné určení struktury proteinů. Řada mikrokrystalických proteinů, jejichž struktura je známa z rentgenové krystalografie nebo NMR roztoků, byla použita k demonstraci schopnosti NMR pevného stavu získat de novo trojrozměrné struktury. Mezi tyto mikrokrystalické proteiny patří ubikvitin1,2, GB13,4, thioredoxin5 a a-spectrinová SH3 doména6. Jednotné značení 13C a 15N bylo také účinně použito při určování struktury proteinů amyloidních fibril, jako je transthyretin<.sup>7, prionový protein HET-s8 a lidský prionový protein9. Společným rysem proteinů, které lze označit podle tohoto schématu, je, že mají dostatečný strukturní řád v nanometrovém měřítku, aby poskytovaly vysoce rozlišená spektra. Bez této vysoké konformační homogenity a z ní vyplývajícího vysokého spektrálního rozlišení se jednotné značení 13C nedoporučuje, protože by způsobilo značné přetížení spektra. Byly vyvinuty různé 2D, 3D1,10,11 a 4D12 korelační techniky k rozlišení signálů rovnoměrně 13C, 15N značených proteinů a k určení mezijaderných vzdáleností a dihedrálních úhlů.
Jednotné značení 13C a 15N bylo také použito u několika membránových proteinů, jako jsou draslíkové iontové kanály13., sedmimembránové šroubovicové proteiny14,15, komplexy pro sklízení světla16, membránově vázané enzymy17 a bakteriální toxiny18. Protože membránové proteiny mají obvykle větší konformační poruchu než mikrokrystalické proteiny nebo proteiny tvořící vlákna, je spektrální rozlišení membránových proteinů obecně nižší. Nicméně podrobné strukturní informace o klíčových oblastech těchto membránových proteinů nebo globální topologii membránových proteinů v lipidové dvojvrstvě, jako je například hloubka jejich zasunutí, lze stále získat i při použití rovnoměrně 13C, 15N značených vzorků.
Hlavní spektroskopické problémy spojené s MAS NMR rovnoměrně 13C značených proteinů jsou trojího druhu: 1) omezený rozptyl izotropních chemických posunů 13C vzhledem k nehomogenním šířkám čar vzorku; 2) skalární vazby 13C-13C, které přispívají k rozšíření čar; a 3) dipolární zkracovací efekt, který ztěžuje měření dlouhých vzdáleností 13C-13C v přítomnosti silných jednovazných dipolárních vazeb 13C-13C. Statická 15N NMR orientovaných membránových peptidů a proteinů tyto problémy nemá, protože spektrální rozptyl je určen mnohem větším rozsahem anizotropních chemických posunů než rozsahem izotropních chemických posunů, a protože neexistuje žádný15N-15N skalární vazba ani žádná významná 15N-15N dipolární vazba v proteinech. Jednotné 15N značení proto přináší jen málo komplikací pro určení orientace membránových proteinů a skutečně se dočkalo plodných aplikací19,20. Na druhou stranu je zjevně žádoucí zvýšit informační obsah zarovnaných spekter vzorků zahrnutím rozměrů 13C . V 13C NMR orientovaných membránových proteinů je třeba překonat nové spektroskopické výzvy. Například 13C-13C dipolární vazby proteinů značených U-13C se v těchto statických vzorcích pomocí MAS již dlouho neodstraní. Byly navrženy a na monokrystalových modelových sloučeninách21 demonstrovány strategie pro rozpojení 13C-13C vazeb a pro korelační experimenty ve statickém stavu. Bylo také navrženo náhodné frakční značení 13C, které představuje kompromis mezi rozlišením a strukturní informací22.
Biosyntetické selektivní značení 13C
Dvě ze tří výše uvedených výzev pro studium U-<<.sup>13C značených proteinů se dobře řeší doplňkovým přístupem selektivního značení 13C. Při tomto přístupu se do expresního média pro expresi bílkovin začleňují uhlíkové prekurzory, které obsahují pouze specifická místa značená 13C. Tato značená místa jsou známými enzymatickými cestami23 přeměněna na předvídatelné pozice ve dvaceti aminokyselinách, což vede k selektivně a extenzivně značeným proteinům. Všechny zbytky stejného typu aminokyselin mají stejné značené pozice, ale různé aminokyseliny mají různé značené pozice v důsledku odlišných enzymatických cest.
Dvěma hlavními prokázanými prekurzory jsou [2-13C] glycerol, který značí především uhlíky Cα aminokyselin, a [1,3-13C] glycerol, který značí ostatní místa přeskočená [2-13C] glycerolem. Každý prekurzor má tendenci označovat střídavé uhlíky, čímž se odstraní jakékoli značné skalární vazby 13C-13C a triviální jednovazné dipolární vazby. Tento přístup selektivního značení byl původně navržen LeMasterem a Kushlanem pro NMR studie roztoků a následně převzat pro NMR pevných látek24-26. Zdaleka nejdůležitější aplikací selektivního značení 13C je extrakce vzdáleností z korelačních spekter 13C-13C. V zásadě lze využít i jiné prekurzory aminokyselin, například oxaloacetát, a-ketoglutarát a pyruvát, jak již bylo provedeno v NMR roztoku bílkovin. Kromě toho byl pro studium proteinů rostlinných buněčných stěn použit 13C-značený oxid uhličitý27,28.
Reverzní značení: kombinace biosyntetického značení s neznačenými aminokyselinami
Další strategií, jak snížit spektrální zahlcení, aniž by bylo nutné přistoupit ke značení specifickému pro aminokyseliny, je kombinace značeného obecného uhlíkového prekurzoru s neznačenými aminokyselinami, takže bude značena pouze podmnožina typů aminokyselin. Pro strukturní studie membránových proteinů je jednou z verzí této strategie TEASE (ten-aminokyselina-sselektivní-aeextenzivní) protokol značení25. Při tomto přístupu slouží [2-13C] glycerol a deset neznačených aminokyselin jako uhlíkaté prekurzory expresního média. Těmito deseti aminokyselinami jsou Glu, Gln, Pro, Arg, Asp, Asn, Met, Thr, Ile a Lys, které jsou produkty cyklu kyseliny citronové. Za normálních okolností cyklus rozděluje 13C značky v glukóze nebo glycerolu tak, že v těchto aminokyselinách vznikají frakčně značená místa, takže jejich signály je obtížnější přiřadit ve spektrech NMR než u aminokyselin syntetizovaných cestou glykolýzy. Vzhledem k přibližnému rozlišení hydrofobních a hydrofilních aminokyselin z dráhy glykolýzy oproti cyklu kyseliny citronové by v principu mohl být membránový protein značen TEASE 13C, aby se selektivně detekovaly transmembránové segmenty bohaté na hydrofobní zbytky.
Je zřejmé, že tento přístup reverzního značení je velmi flexibilní a lze jej přizpůsobit pro různé aplikace. Například prekurzor značený U-13C lze kombinovat s malou sadou neznačených aminokyselin, které jsou v proteinu dominantní. Neznačení těchto typů aminokyselin značně zjednodušuje NMR spektra14 a nepřináší žádné nevýhody pro expresi proteinu.
Místně specifické značení syntetických peptidů a proteinů
Místně specifické značení 13C a 15.N značení nadále poskytuje bohaté strukturní informace o polypeptidech, které jsou příliš malé na to, aby mohly být rekombinantně exprimovány, nebo o proteinech, které jsou příliš velké na to, aby bylo možné analyzovat rovnoměrně 13C značená spektra. U polypeptidů kratších než 40 aminokyselin je chemická syntéza obecně proveditelná, proto lze do syntézy peptidů začlenit 13C, 15N-značené aminokyseliny v jejich chráněných formách pro značení specifické pro dané místo.
Běžnou strategií značení aminokyselin specifických pro dané místo je rozptýlené rovnoměrné 13C, 15N-značení zbytků. Pokud není výtěžnost syntézy peptidů neúnosně nízká, lze kombinací několika vzorků s různými U-13C, 15N značenými zbytky nakonec zmapovat kompletní strukturu polypeptidu, který nás zajímá. Tento přístup byl hojně využíván ke studiu amyloidních peptidů29 a membránových peptidů30-32. Bylo také použito nestejnoměrné značení 13C a 15N specifických aminokyselinových zbytků. Nejčastěji značenými místy jsou 13CO páteře polypeptidu a někdy postranní řetězec 15N lysinových zbytků. Aplikace obvykle zahrnují měření vzdáleností pomocí heterojaderných REDOR33 nebo homojaderných 13C recoupling34 experimentů.
Protože většina peptidů je syntetizována pomocí chemie na pevné fázi Fmoc, značení aminokyselin specifické pro dané místo vyžaduje aminokyseliny chráněné Fmoc. V případě hydrofobních aminokyselin jsou jejich formy chráněné Fmoc obvykle komerčně dostupné a lze je také snadno syntetizovat z jejich nechráněných forem. Naproti tomu polární aminokyseliny vyžadují ochranu jak páteře, tak postranních řetězců, a jsou tedy nákladnější a obtížněji připravitelné. Zatímco syntéza na pevné fázi s Fmoc je dominantní chemií v syntéze peptidů, syntéza na pevné fázi s t-Boc byla také použita pro zajímavé cíle určení struktury35. Boc chráněné 13C, 15N značené aminokyseliny jsou zatím mnohem méně časté. Proto je žádoucí zvýšit komerční výrobu a dostupnost aminokyselin chráněných t-Boc.
Jiná izotopová značení pro studium makromolekulárních komplexů a chemie proteinů
U velkých makromolekulárních komplexů, jako jsou buněčné stěny rostlin a bakterií, a u membránových proteinů vázaných na ligandy nebo inhibitory je často důležité zvýšit rozmanitost izotopového značení, aby bylo možné měřit mezimolekulární vzdálenosti. Pro tento účel jsou snadno dostupné dva izotopy: 2H a 19F.19F je přirozeně stoprocentně hojný a má dlouhou historii inkorporace do aminokyselin36-38 i nepeptidických molekul, jako jsou lipidy a farmaceutické léky39. Místně specifické značení 2H se nejčastěji používá pro methylové skupiny Ala, Leu a Val a je vynikající sondou dynamiky proteinů40,41 a DNA42. V poslední době se perdeuterace proteinů v kombinaci s jednotným značením 13C a 15N využívá jako prostředek k získání spekter proteinů s vysokým rozlišením, protože perdeuterace odstraňuje 1H dipolární vazbu jako mechanismus rozšiřování čar. Zpětně vyměněné proteiny mají 1H spiny pouze na vyměnitelných pozicích, jako jsou amidové hydrogeny a lysinové aminoskupiny. Tyto řídké protony lze použít jako vysoce citlivé detekční jádro. Perdeuterované mikrokrystalické proteiny byly použity ke studiu relaxační dynamiky proteinů a interakcí protein-voda43-45.
K výrobě 13C/15N/2.H trojitě značených rekombinantních proteinů je třeba použít 2H a 13C značenou glukózu, která je komerčně dostupná. Hlavním problémem při tomto typu exprese proteinů je, aby buňky snášely tekutou kulturu deuterovanou vodou, což obvykle snižuje výtěžnost exprese proteinů.
Perspektivy do budoucna
Isotopové značení je základním a univerzálním nástrojem pro NMR strukturní biologii. Kreativní značení jader citlivých na NMR (13C, 15N a 2H) v kombinaci se strategickým využitím přirozeně 100% zastoupených jader, jako je např.19F a 31P, může posunout strukturní biologii mnoha nerozpustných makromolekul důležitých v biologii.
Pro budoucí pokrok ve strukturní biologii NMR v pevném stavu bude důležité vyvinout rozmanitější panel izotopicky značených sloučenin a vyrábět stávající sloučeniny na ekonomičtější úrovni. Vzhledem k tomu, že biosynteticky získané 13C značené prekurzory jsou všudypřítomné a jejich výroba je relativně jednoduchá, je jednou z budoucích výzev chemická výzva, která spočívá ve výrobě rozmanité řady specificky značených aminokyselin a dalších malých biomolekul s izotopovými značkami v požadovaných polohách.
Odkazy
Odkaz