Laboratorní čerpadla
Laboratorní čerpadla jsou zařízení používaná k přenosu a dávkování kapalin. Jsou určena k přesnému řízení průtoku kapalin v mnoha aplikacích, jako je chromatografie, příprava vzorků a dávkování činidel. K dispozici je několik typů laboratorních čerpadel, včetně peristaltických čerpadel, injekčních čerpadel, pístových čerpadel a membránových čerpadel. Výběr čerpadla závisí na konkrétní aplikaci a požadavcích experimentu.
Products
Vakuové pumpy
Laboratorní vakuové pumpy se používají ve vědeckém výzkumu a analytickém testování k vytváření a udržování vakua v laboratorních zařízeních, jako jsou destilační přístroje, vakuové pece, rotační odparky, vakuová filtrace, vakuová aspirace, sušení gelů, blotování a lyofilizace. Laboratorní vývěvy lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: vývěvy s olejovým těsněním a bezolejové vývěvy. Vývěvy s olejovým těsněním, jako jsou rotační lamelové vývěvy, používají olej jako mazivo a těsnicí kapalinu. Bezolejové vývěvy, jako jsou membránové vývěvy a spirálové vývěvy, olej nevyžadují a někdy se upřednostňují pro aplikace, kde je kontaminace olejem problémem, například při vakuovém sušení vzorků nebo v hmotnostní spektrometrii.
Vakuové vývěvy Vacuubrand
Membránové vývěvy Vacuubrand se používají pro kontinuální bezolejové čerpání plynů a par. Tyto vývěvy nabízejí vysokou rychlost čerpání a výjimečně nízký mezní podtlak. Jsou k dispozici ve standardních modelech pro nekorodující materiály a v chemicky odolných variantách, které zajišťují vysokou odolnost vůči korozivním plynům a parám.
Vývěvy Vacuubrand s rotačními lopatkami jsou výkonné a kompaktní, což jim umožňuje dosáhnout vynikajícího mezního vakua. Jsou vybaveny optimalizovanou cirkulací mazání, která maximalizuje dobu mezi údržbou a kontrolami oleje.
Filtrační vývěvy Milliflex Oasis®
Vývěvy Milliflex Oasis® se používají při analýze vody a biologické zátěže ve farmaceutickém prostředí.
Aspirátorová čerpadla
Laboratorní aspirátorová čerpadla jsou základní nástroje běžně používané v biologických laboratořích. Využívají se k odsávání zbytkových kapalin po různých experimentech, včetně odpadu z média buněčné kultury, supernatantu po odstředění v odstředivce, zbytkových kapalin v 96jamkové destičce a dalších. Tato čerpadla slouží také jako bezpečný sběrný systém pro nakládání s kritickými kapalinami, nebezpečnými patogeny a odpadem klasifikovaným jako biologické nebezpečí třídy III nebo IV. Principem laboratorní aspirace je vytvoření podtlakového stavu v hlavě aspirace, což způsobí, že atmosférický tlak vtáhne materiál z vnějšku hlavy do aparatury aspirace vytlačováním, čímž se dosáhne aspiračního efektu.
Vakuová aspirace ASPIRE™
Laboratorní aspirace ASPIRE obsahuje tichou, bezúdržbovou vývěvu uvnitř robustní, ale kompaktní základny. Podtlak je plně nastavitelný, s manometrem, který zobrazuje úroveň podtlaku, což umožňuje plnou kontrolu nad rychlostí odsávání. ASPIRE je ideální volbou pro širokou škálu laboratorních odsávacích aplikací, včetně odstraňování médií z nádob nebo destiček s tkáňovými kulturami a supernatantů.
Vodní odsávačky
Tato tradiční zařízení vytvářející podtlak jsou také známá jako kohoutkové odsávačky, jsou připojena k vodovodní baterii v umyvadle a využívají Venturiho efekt k vytvoření podtlaku při stékání studené vody po její délce. K dispozici jsou různé verze: Standardní provedení s polyethylenovými trubkami s redukčními nástavci i bez nich a Chapmanova provedení s vířivou koulí a s nuceně působícím ventilem v sací trubici, který zabraňuje zpětnému toku v případě snížení tlaku.
Peristaltická čerpadla
Peristaltická čerpadla, běžně známá také jako válečková čerpadla, jsou typem objemového čerpadla, které ke stlačování a roztahování pružné trubice nebo hadice používá rotující válečky, které přemísťují kapaliny. Válečky vytvářejí sérii tlakových vln, které pohybují kapalinou trubicí bez jakéhokoli kontaktu mezi kapalinou a součástmi čerpadla. Díky této konstrukci jsou peristaltická čerpadla ideální pro pohyb kapalin citlivých na znečištění, stejně jako korozivních, abrazivních nebo viskózních kapalin.
Víceproudá peristaltická čerpadla
Víceproudá peristaltická čerpadla se používají v různých aplikacích, včetně fermentace, biokultur, chemické syntézy a sběru frakcí. Tato čerpadla umožňují programování průtoku až v 99 krocích. Naprogramováním nulového průtoku lze navíc čerpadlo snadno zapínat a vypínat bez použití časovače.
Preciflow peristaltická čerpadla
Tradiční peristaltická čerpadla často vedou k přerušení procesů z důvodu klesajícího průtoku, aspirace hadičky nebo mechanického prasknutí, což vede k časovým i finančním ztrátám. Při řešení těchto problémů vznikla na základě 20 let zkušeností z laboratoří peristaltická čerpadla Preciflow, která systematicky odstraňují nedostatky přítomné u jiných čerpadel. Výsledkem je výjimečné, kompaktní a spolehlivé čerpadlo, které je ztělesněním praktičnosti, přesnosti a hospodárnosti.
Stříkačková čerpadla
Stříkačková čerpadla jsou typem objemového čerpadla, které k pohybu tekutin používá stříkačku. Stříkačka je připojena k motoru, který pohybuje pístem a tlačí nebo táhne tekutinu hadičkou nebo jehlou připojenou ke konci stříkačky. Tato konstrukce umožňuje přesnou kontrolu nad průtokem a objemem dávkované kapaliny, a proto jsou stříkačková čerpadla ideální pro laboratorní a lékařské aplikace, kde je vyžadováno přesné dávkování. Běžně se používají pro kalibraci, podávání léčiv, ředění, dávkování, dávkování, emulgaci, infuzní/odběrové aplikace, mikrofluidní výzkum a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC).
Stříkačková čerpadla KDS
Stříkačková čerpadla KD Scientific zajišťují manipulaci s kapalinami pro automatizované a cenově dostupné podávání tekutin a plynů v laboratorním prostředí. Společnost KD Scientific, celosvětově uznávaná pro kvalitu a spolehlivost za příznivou cenu, má nejširší řadu úsporných infuzních čerpadel, stříkačkových čerpadel a stříkačkových čerpadel s možností infuze a odběru.
Bubnová čerpadla
Bubnová čerpadla jsou zařízení používaná k přečerpávání kapalin z velkých nádob, jako jsou sudy, do menších nádob. V laboratorním prostředí lze bubnová čerpadla použít k přečerpávání chemikálií a jiných kapalin z velkých skladovacích sudů do menších nádob pro použití při experimentech nebo analýzách. Tato čerpadla jsou navržena pro bezpečné a účinné přečerpávání kapalin a obvykle se skládají z motorizované hlavy čerpadla, hadice nebo trubice pro přečerpávání kapalin a trysky nebo výlevky pro dávkování kapalin.
Kovová bubnová čerpadla
Tato čerpadla jsou vyrobena z uhlíkové oceli a skládají se z teflonového čerpadla s uzemňovacími dráty a svorkami. Používají se k dávkování rozpouštědel a nekorozivních kapalin.