Merck
Laboratorní kádinky
Skleněná odměrná kádinka Pyrex® o objemu 250 ml
Kádinky jsou běžné laboratorní sklo s plochým dnem a otevřenou horní částí. Většinou se používají v chemických, biologických, klinických a průmyslových laboratořích k míchání, míchání a uchovávání roztoků i jiných vzorků.
Skleněné kádinky
Sklo je nejpoužívanějším materiálem pro laboratorní kádinky. Skleněné kádinky se obvykle vyrábějí z borosilikátového skla, které jim dodává dobrou odolnost proti tepelným šokům, což jim umožňuje odolávat mnohem vyšším teplotám ve srovnání s jejich plastovými protějšky. Tyto průhledné válcovité nádoby umožňují vědcům snadno pozorovat obsah, takže jsou ideální pro sledování reakcí a změn během experimentů. Jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech: vysoké a nízké, s výlevkou nebo bez ní, se stupnicí nebo bez ní.
Kádinky Duran®
Tyto autoklávovatelné kádinky Duran®, jsou vyrobeny z borosilikátového materiálu 3. V případě potřeby je možné je použít i jako autoklávovací.3 nebo neutrálního skla typu 1/ ve standardním provedení nebo v provedení se silnými stěnami.
Kádinky Duran®
Kádinky Duran® jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi odolností proti tepelným šokům a mechanickou pevností. Kádinky jsou odstupňované a jsou vyrobeny z borosilikátového skla typu 1, třídy A s nízkou roztažností.
Kádinky® ze skla
Tyto kádinky jsou k dispozici v nízkém nebo vysokém provedení, jsou vyrobeny z borosilikátového skla 3.3 DIN EN ISO 3819 a jsou opatřeny odstupňováním a výlevkou.
Plastové kádinky
Plastové kádinky se vyrábějí z různých typů plastových materiálů, jako je polystyren, polypropylen, polymethylpenten, polymethylpenten (PMP), perfluoroalkoxyalkany (PFA), polyethylen vysoké hustoty (HDPE), ethylen tetrafluoretylen (ETFE), polytetrafluoretylen (PTFE) a další. Díky své lehkosti a snadné manipulaci jsou vhodné pro různé laboratorní úlohy. Mohou také pojmout horké kapaliny, ale neměly by se používat v otevřeném ohni nebo se silnými kyselinami či rozpouštědly.
Kádinky značky®
Kádinky značky®, vyrobené z polypropylenu, ETFE nebo PFA, jsou k dispozici jako odměrné kádinky s klíčky a/nebo rukojeťmi s odstupňováním.
Kádinky z polypropylenu
Kádinky společnosti Corning® jsou sterilní a jsou opatřeny víčkem.
Azlonové kádinky
Azlonové kádinky vyrobené z polymethylpentenu nebo polypropylenu jsou odměrné kádinky, které jsou k dispozici jako kádinky s nízkým tvarem, rovné nebo zúžené.
Nalgene® kádinky
Nalgene® kádinky jsou vyrobeny z PFA, průsvitného polypropylenu nebo průhledného polymethylpentenu.
Plášťové kádinky
Plášťové kádinky (známé také jako temperované kádinky), vyrobené z borosilikátového skla a vybavené integrovaným pláštěm, jsou určeny k udržování stálé teploty vzorků cirkulací chladicí nebo ohřívací kapaliny přes plášť. Používají se v různých laboratorních aplikacích, zejména při chemických a biologických reakcích, jako je trávení enzymů, titrace a syntetické organické reakce.
Rozpustné kádinky
Rozpustné kádinky jsou známé svou odolností vůči silným kyselinám a zásadám, organickým rozpouštědlům a běžně používaným laboratorním činidlům. Jsou vyrobeny z polypropylenu, tvarované s měrkami a lze je autoklávovat.