Vysoce výkonný screening
Vysoce výkonná 24jamková deska
Vysokokapacitní screening (HTS) je technika používaná k provádění mnoha reakcí současně v paralelní syntéze. Tato technika, známá také jako vysokokapacitní experimentování (HTE), je obzvláště užitečná pro rychlý a efektivní screening sloučenin s cílem najít ideální reaktanty pro vaši reakci. Metody vysokokapacitního screeningu často využívají automatizované systémy, jako jsou robotické pokovovací systémy, automatizovaný sběr/analýza dat a počítačové programy k identifikaci potenciálních reaktantů. HTS způsobila revoluci v procesu objevování léčiv a je využívána farmaceutickými společnostmi, akademickými institucemi a výzkumnými laboratořemi k rychlé identifikaci nových potenciálních kandidátů na léčiva.
Nabízíme řadu produktů, které výzkumným pracovníkům poskytnou komplexní řešení všech jejich potřeb v oblasti vysokokapacitního screeningu.
KitAlysis™- sady pro vysokoprůchodový screening
ChemBeads - skleněné kuličky potažené katalyzátorem určené pro HTE, které odstraňují problémy s manipulací s pevnými látkami při automatizaci
Screeningové soupravy KitAlysis™
Platforma screeningových souprav KitAlysis™ umožňuje provést 24 jedinečných chemických reakcí s ~100 mg substrátu poskytnutého uživatelem. Při použití stolního inerčního boxu KitAlysis™ lze tyto reakce provádět v inertní atmosféře bez použití rukavicového boxu. Screeningové soupravy KitAlysis™ jsou k dispozici předpřipravené pro sedm různých typů reakcí:
Startovací sada KitAlysis™
Screening bází - 11 bází, 2 lahvičky od každé z nich a 2 otevřené lahvičky pro přidání dalších bází podle uvážení chemika k rychlému a efektivnímu screeningu bází pro cross-couplingové reakce
Screening Buchwald-Hartwigových aminací - .12 katalyzátorů, 2 lahvičky od každého, pro více bází a rozpouštědlových systémů pro rychlý screening Buchwaldovy-Hartwigovy C-N křížové vazby
Screening metateze uzavírající kruh (5, 6, 7) - Medium (5, 6, 7)/b>6 katalyzátorů, 4 lahvičky od každého, pro rychlý a účinný screening reakcí uzavírání kruhů s 5 a 7 členy ze dvou intramolekulárních terminálních alkenů
Katalyzátory pro rychlé a účinné uzavírání kruhů s 5 a 7 členy
.Screening borylace podle Miyaura - 6 katalyzátorů, 4 lahvičky od každého, a 2 sloučeniny diboronu pro příznivé podmínky borylace katalyzované palladiem
Screening 24 Pd prekatalyzátorů - 24 prekatalyzátorů křížové vazby umožňující výzkumníkovi zúžit výběr na konkrétnější soupravy
.Screening křížové vazby mědi s C-N - 6 katalyzátorů, 4 lahvičky od každého, pro více systémů báze a rozpouštědla pro rychlý screening reakcí křížové vazby mědi s C-N
Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Screening -6 katalyzátorů, 4 lahvičky od každého, pro příznivé podmínky křížové vazby
Skleněné kuličky potažené katalyzátorem ChemBeads v červené barvě.
ChemBeads
ChemBeads jsou skleněné kuličky potažené katalyzátorem, které se používají pro separační a purifikační procesy ve vysoce výkonných experimentech. Tyto katalytické kuličky jsou ideální pro automatizované screeningové metody, protože submiligramová množství pevných látek lze přesně navážit a roboticky dávkovat. Kromě toho lze ChemBeads měřit objemově, čímž se eliminuje plýtvání materiálem. Kuličky ChemBeads mají vysoký poměr plochy povrchu k objemu a jednotnou velikost a tvar, což zajišťuje konzistentní a efektivní separační proces vedoucí ke spolehlivým výsledkům.
Související zdroje
- User Guide: Kitalysis™ High-Throughput Screening Platform
Optimize suitable catalytic reaction conditions more quickly and efficiently
- PEPPSI™ Catalyst - Introduction, Advantages and Applications
Discover PEPPSI catalysts for cross-coupling reactions. Improve yield and versatility in organic synthesis with these popular catalysts
- A-Phos
Explore our profile of versatile ligand for cross-coupling reactions, enhancing catalyst efficiency and selectivity
- 2nd Generation Buchwald Precatalysts
Read up on the technical article for more information on 2nd generation Buchwald precatalysts for efficient cross-coupling reactions
- ChemBeads
Find out more on the Solid catalyst-coated glass beads for efficient cross-coupling reactions.
- KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig) High-Throughput Screening Kit
Unlock C-N bond formation with the C-N Kitalysis Kit on innovative cross-coupling solutions.
- KitAlysis™ Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Kit
Enhance your cross-coupling reactions with the S-M Kitalysis Kit. Read more on efficient S-M bond formation.