Merck
Pufr HEPES
Lahvička práškového pufru HEPES
HEPES, známý také jako 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]etansulfonová kyselina nebo 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-etansulfonová kyselina nebo N-[2-hydroxyethyl]piperazin-N′-[2-etansulfonová kyselina], je organická sloučenina se zwitteriontovými vlastnostmi. Je v přírodě rozpustná a má hodnotu pKa 7,55, což z ní činí účinný pufr pro udržení fyziologické hladiny pH. HEPES má zanedbatelnou schopnost vázat ionty kovů a je membránově nepropustný. Kromě toho má omezený vliv na biochemické reakce a má velmi nízkou UV a viditelnou absorbanci.
HEPES JAKO Pufr
HEPES se běžně používá jako biologické pufrovací činidlo v biochemickém výzkumu, které pomáhá udržovat stabilní pH ve vodných roztocích. Je účinný jako pufr, zejména v rozmezí pH 6,8 až 8,2. Dokáže udržet relativně konstantní pH i po přidání malého množství kyseliny nebo zásady.
HEPES V LINKÁCH BUNĚČNÝCH KULTUR
HEPES se využívá v kulturách lidských lymfocytoidních buněčných linií jako skladovací médium. Používá se v médiích pro buněčné kultury jako pufr díky své povaze nezávislé na CO2, což zajišťuje stabilní hodnotu pH i při manipulaci s médii mimo inkubátor. HEPES navíc není pro buňky toxický a nevstřebává se do nich, takže je vhodný pro udržení životaschopnosti buněk během skladování.
Bylo prokázáno, že přídavek HEPES do kultivačního média zvyšuje lysozomálně-autofagickou aktivitu a zvyšuje zánětlivou signalizaci v buňkách. Kromě toho se využívá k pufrování vodíkových iontů v kultivačních médiích mikrořas, účinně stabilizuje pH sladkovodních i umělých mořských médií.
MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE GRADE HEPES
Pufr HEPES se používá k výrobě nanočástic stříbra s vynikající stabilitou, které vykazují pozoruhodné cytoprotektivní vlastnosti proti buňkám infikovaným virem HIV1. Používá se ke zvýšení účinnosti separace proteinů na jednoprocentních polyakrylamidových gelech, takže je vhodný k optimalizaci postupů Western blotting pro analýzu proteinů.
Přítomnost pufru HEPES o pH 8,0 vedla k dvojnásobnému zvýšení redukčního proudu komplexu Cu(II)-SA v redoxním procesu komplexu měď(II)-salicylaldoxim [Cu(II)-SA]. HEPES pufr se používá pro in vitro degradační studie materiálů na bázi hořčíku. Jeho pufrovací kapacita pomáhá udržovat trvale vyrovnanou hladinu pH v roztoku pro rozklad.
HEPES V KULTIVACI EMBRYÍ
Prostředí s pufrem HEPES se používá ke kultivaci prasečích embryí od jednobuněčného stadia až po blastocystu a používá se také ke krátkodobému skladování koňských embryí.
HEPES JAKO VERSATILNÍ ROZTOK
Roztok HEPES se často používá při výrobě nanomateriálů, jako jsou nanočástice zlata, nanočástice stříbra, nanočástice kovů platinové skupiny a nanostruktury oxidů kovů. Jeho úloha přesahuje funkci redukčního činidla, slouží také jako stabilizátor, který zabraňuje agregaci kovových nanočástic. Díky této vlastnosti je HEPES nezbytnou složkou při syntéze nanomateriálů, protože podporuje vytváření stabilních a rovnoměrných nanostruktur.
Roztok HEPES se navíc používá při hydrolýze komplexace neptunia(IV) tím, že vytváří stabilní komplexy s neptuniem(IV) a inhibuje další chemické přeměny a agregaci. Tato stabilizace má zásadní význam při nakládání s jaderným odpadem, aby se zachovala integrita a uzavřenost neptunia(IV) v úložišti odpadu.