Standardy pro iontovou chromatografii
Iontová chromatografie (IC) odděluje nabité molekuly na základě jejich afinity k iontově výměnné pryskyřici. Rozlišuje se na dva typy - kationtovou a aniontovou výměnu. IC určuje ionty ve vodných roztocích až do rozsahu částic na bilion (ppt). Je to jedna z nejlepších metod, která nabízí kvantitativní analýzu iontů na úrovni ppt. Díky vývoji moderních přístrojů a kolon se IC stala rychlým, nekomplikovaným a spolehlivým nástrojem analýzy.
Kalibrace a kontrola kvality IC systému má zásadní význam a vyžaduje výběr vhodných standardů. Nabízíme širokou škálu referenčních materiálů pro IC, počínaje jednoiontovými standardy a konče vícejontovými standardy. Tyto standardy jsou často využívány v oblasti životního prostředí, potravinářství, farmaceutickém průmyslu a dalších odvětvích.
Naše portfolio se skládá z CRM známých značek Certipur® a TraceCERT®. Tyto certifikované referenční materiály jsou vyráběny v rámci dvojité akreditace ISO/IEC 17025 a ISO 17034. CRM jsou sledovatelné podle standardních referenčních materiálů (SRM) od Národního institutu pro standardy a technologie (NIST).
Související zdroje produktů
- Ion Chromatography for Sugar Testing in Food and Environmental Analysis
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
- Analytix: Organic Acid Certified Reference Materials for IC
Multi-iontové standardy a soupravy
Naše nabídka zahrnuje řadu více než 38 různých roztoků multianiontových a multi-kationtových referenčních materiálů. Produkty TraceCERT® jsou certifikované referenční materiály vyráběné v rámci dvojité akreditace ISO/IEC 17025 a ISO 17034.
Naše nabídka zahrnuje také soupravu IQ/OQ/PQ pro iontovou chromatografii. Tímto produktem lze testovat linearitu detekce, přesnost injektoru a přenos injektorem. Standardy 50 mg/kg testují opakovatelnost (přesnost injektoru), zatímco standardy 1000 mg/kg ověřují maximální přenos během nástřiku. Standardy 5 - 100 mg/kg se používají k prokázání linearity detektoru.
Aniony
Naše portfolio zahrnuje ucelenou řadu více než 40 různých jednosložkových standardních roztoků anorganických a organických aniontů značky TraceCERT®. Tyto produkty jsou k dispozici v koncentracích od 1000 mg/l.
Kationty
Nabízíme 15 certifikovaných roztoků referenčních materiálů kationtů TraceCERT®, včetně amoniaku a některých nejčastěji testovaných iontů alkalických kovů, kovů alkalických zemin a přechodných kovů. Všechny produkty jsou k dispozici v koncentraci 1000 mg/l a jsou certifikovány podle norem ISO/IEC 17025 a ISO 17034.
Sacharidy a cukry
Nabízíme certifikované roztoky referenčních materiálů TraceCERT® pro analýzu mono a disacharidů pomocí iontové chromatografie. K dispozici jsou CRM pro fruktózu, galaktózu, glukózu, laktózu, sacharózu a glycerol.