Merck
Etylacetát
Etylacetát, karboxylátový ester, je organické rozpouštědlo šetrné k životnímu prostředí s širokou škálou průmyslových aplikací. Je to středně polární sloučenina, která obsahuje nepolární ethylovou skupinu, polární karbonylovou skupinu (C=O) a polární atom kyslíku. Polární povaha karbonylové a kyslíkové skupiny dává ethylacetátu určitý stupeň polarity, což z něj činí užitečné rozpouštědlo pro širokou škálu polárních i nepolárních sloučenin. Běžně se používá v analytické chemii jako extrakční rozpouštědlo pro separaci a čištění analytů ze složitých matric, jako jsou biologické tekutiny, vzorky životního prostředí a potraviny. Jeho nízký bod varu usnadňuje odpařování rozpouštědla a získávání analytů.
Etylacetát jako rozpouštědlo v biosyntéze
Etylacetát (Biosynthesis OmniSolv® a biotechnologická jakost) je běžně používaným rozpouštědlem v biosyntéze, zejména pro extrakci a čištění malých molekul, jako jsou přírodní produkty a metabolity z biologických vzorků. Ethylacetát je také preferovaným rozpouštědlem pro některé enzymově katalyzované reakce, protože nezasahuje do reakce ani neovlivňuje stabilitu enzymu. Kromě toho se používá pro sekvenování proteinů, syntézu peptidů a oligonukleotidů.
Ethylacetát jako mobilní fáze v chromatografii
Ethylacetát je běžně používaným rozpouštědlem v různých chromatografických technikách, včetně tenkovrstvé chromatografie (TLC), vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a plynové chromatografie (GC). Při TLC se často používá jako součást mobilní fáze k oddělení a identifikaci různých složek směsi. V HPLC a GC se ethylacetát používá jako rozpouštědlo mobilní fáze, protože dokáže účinně rozpouštět širokou škálu organických sloučenin a lze jej snadno oddělit od analytu, který je předmětem zájmu.
Etylacetát se spolu se směsí methanol/ethanol používá také jako mobilní fáze v HPLC. Také v TLC a při extrakci kapalina-kapalina se jako mobilní fáze používá ethylacetát v hexanu.
Ethyl-acetát jako referenční standard
Ethyl-acetát se používá jako standard ve farmaceutickém průmyslu pro různé aplikace, jako je analytické testování a kontrola kvality, a ke kalibraci analytických přístrojů nebo k validaci analytických metod.
Značený ethylacetát
Značený ethylacetát (ethylacetát-1-13<./sup>C, ethylacetát-2-13C) lze použít ke sledování metabolismu léčiv v těle nebo ke zkoumání mechanismu enzymově katalyzovaných reakcí.