1609013
USP
Salicylic acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
4-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
salicylic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
213-217 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- Sodium Salicylate
- Salicylic Acid
- Magnesium Salicylate
- Sodium Salicylate Tablets
- Magnesium Salicylate Tablets
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Objednejte si ze široké nabídky vysoce charakterizovaných primárních referenčních standardních materiálů pro použití s monografiemi USP-NF pro testování léčivých látek a lékových forem, farmaceutických pomocných látek, složek potravin a doplňků stravy.