Key Documents
1545056
USP
Plastic additive 14
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H38O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
390.56
Beilstein/REAXYS Number:
1890696
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
bp
386 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Plastic additive 14 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)